4-(Aminomethyl)-4'-chlorobiphenyl hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR12633-100MGEA
222
EUR
APOSOR12633-100MG
APOSOR12633-1G
APOSOR12633-250MG
4-(Aminomethyl)-4'-chlorobiphenyl hydrochloride
4-(Aminomethyl)-4'-chlorobiphenyl hydrochloride
Formel:
C₁₃H₁₂ClN·ClH Molekulargewicht: 254,155 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD02089424 CAS-Nummer: 410077-96-2 |