2-Phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)ethylamine dihydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR12694-250MGEA
510
EUR
APOSOR12694-250MG
APOSOR12694-1G
2-Phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)ethylamine dihydrochloride 95%
2-Phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)ethylamine dihydrochloride
Formel:
C₁₂H₁₈N₂·2ClH Molekulargewicht: 263,207 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08445576 CAS-Nummer: 31788-96-2 |