Tetramethyl 5-formyl-5'-methylbis-(2-aminophenoxy-methylene)-N,N,N',N'-tetraacetate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR1275T-10MGEA 321 EUR
APOSOR1275T-10MG
Tetramethyl 5-formyl-5'-methylbis-(2-aminophenoxy-methylene)-N,N,N',N'-tetraacetate
Tetramethyl 5-formyl-5'-methylbis-(2-aminophenoxy-methylene)-N,N,N',N'-tetraacetate
A new fluorescent chelating indicator to study the physiological role of cytosolic free Calcium.
Formel: C₂₈H₃₄N₂O₁₁
Molekulargewicht: 574,576 g/mol
Schmelzpunkt: 132…133 °C
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00291363
CAS-Nummer: 96315-11-6