3-(Pyridin-3-yl)morpholine
|
Achtung
|
APOSOR12858-250MGEA
0
EUR
APOSOR12858-250MG
3-(Pyridin-3-yl)morpholine
3-(Pyridin-3-yl)morpholine
Formel:
C₉H₁₂N₂O Molekulargewicht: 164,204 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD04113629 CAS-Nummer: 887344-25-4 |