3-[(Pyridin-2-yl)oxy]benzylamine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR12890-100MGEA 277 EUR
APOSOR12890-100MG
3-[(Pyridin-2-yl)oxy]benzylamine hydrochloride 95%
3-[(Pyridin-2-yl)oxy]benzylamine hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₂N₂O·ClH
Molekulargewicht: 236,697 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03840096
CAS-Nummer: 1107060-73-0
UN-Nummer: 1759
ADR: 8,III