3-[(Pyrrolidin-3-yl)methyl]pyridine oxalate
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
APOSOR12929-50MGEA 36.4 EUR
APOSOR12929-50MG
3-[(Pyrrolidin-3-yl)methyl]pyridine oxalate
3-[(Pyrrolidin-3-yl)methyl]pyridine oxalate
Formel: C₁₀H₁₄N₂·C₂H₂O₄
Molekulargewicht: 252,266 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04117738
CAS-Nummer: 1018827-46-7
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III