4-(2-Methoxyphenoxy)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR12951-250MGEA 72.7 EUR
APOSOR12951-250MG APOSOR12951-1G APOSOR12951-5G
4-(2-Methoxyphenoxy)benzoic acid
4-(2-Methoxyphenoxy)benzoic acid
Formel: C₁₄H₁₂O₄
Molekulargewicht: 244,243 g/mol
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01570262
CAS-Nummer: 103203-54-9