3-Amino-3-(3-hydroxyphenyl)propanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR13244-10G OR13244-1G OR13244-5G
APOSOR13244-10GEA 348 EUR
APOSOR13244-10G APOSOR13244-1G APOSOR13244-5G
3-Amino-3-(3-hydroxyphenyl)propanoic acid
3-Amino-3-(3-hydroxyphenyl)propanoic acid
Formel: C₉H₁₁NO₃
Molekulargewicht: 181.189 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01871309
CAS-Nummer: 102872-33-3