3,5-Dimethyl-4-formyl-1H-pyrazole, N1-BOC protected
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR1389-250MGEA 132 EUR
APOSOR1389-250MG APOSOR1389-1G
3,5-Dimethyl-4-formyl-1H-pyrazole, N1-BOC protected
3,5-Dimethyl-4-formyl-1H-pyrazole, N1-BOC protected
Formel: C₁₁H₁₆N₂O₃
Molekulargewicht: 224,256 g/mol
Schmelzpunkt: 59…62 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06659076
CAS-Nummer: 844891-13-0