5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR1395-250MGEA 148 EUR
APOSOR1395-250MG
5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester 97%
5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester
Formel: C₁₆H₂₁BN₂O₂
Molekulargewicht: 284,161 g/mol
Schmelzpunkt: 110…112 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06797463
CAS-Nummer: 849776-88-1