4-(3-Iodobenzyl)piperazine, N1-BOC protected 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
APOSOR1425-1GEA 176 EUR
APOSOR1425-1G
4-(3-Iodobenzyl)piperazine, N1-BOC protected 97%
4-(3-Iodobenzyl)piperazine, N1-BOC protected
Formel: C₁₆H₂₃IN₂O₂
Molekulargewicht: 402,27 g/mol
Schmelzpunkt: 72…74 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06658978
CAS-Nummer: 850375-09-6
UN-Nummer: 3259
ADR: 8,III