N-(1,3-Benzodioxol-5-yl)glycinehydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR14397-1GEA
270
EUR
APOSOR14397-1G
N-(1,3-Benzodioxol-5-yl)glycinehydrazide
N-(1,3-Benzodioxol-5-yl)glycinehydrazide
Formel:
C₉H₁₁N₃O₃ Molekulargewicht: 209,202 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00098841 CAS-Nummer: 271798-51-7 |