5-(Bromoacetyl)benzo[b]furan

Gefahr

APOSOR14487-1GEA 0 EUR
APOSOR14487-1G APOSOR14487-250MG
5-(Bromoacetyl)benzo[b]furan
5-(Bromoacetyl)benzo[b]furan
Formel: C₁₀H₇BrO₂
Molekulargewicht: 239,065 g/mol
Schmelzpunkt: 76…77 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06658969
CAS-Nummer: 844891-02-7
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR