1-tert-Butyl 6-methyl 3-iodo-1H-indole-1,6-dicarboxylate 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

APOSOR1455-1GEA 277 EUR
APOSOR1455-1G APOSOR1455-250MG
1-tert-Butyl 6-methyl 3-iodo-1H-indole-1,6-dicarboxylate 97%
1-tert-Butyl 6-methyl 3-iodo-1H-indole-1,6-dicarboxylate
Formel: C₁₅H₁₆INO₄
Molekulargewicht: 401,196 g/mol
Schmelzpunkt: 154…155 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD06797499
CAS-Nummer: 850374-94-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR