4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzyl bromide 97%

Gefahr

APOSOR14925-1GEA 0 EUR
APOSOR14925-1G APOSOR14925-250MG
4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzyl bromide 97%
4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzyl bromide
Formel: C₁₂H₁₃BrN₂
Molekulargewicht: 265,149 g/mol
Schmelzpunkt: 120,5…122.5 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09879977
CAS-Nummer: 937796-05-9
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR