3-Chloro-6,7-dihydro-5H-benzo[6,7]cyclohepta[1,2-c]pyridazine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR14956-250MGEA 742 EUR
APOSOR14956-250MG
3-Chloro-6,7-dihydro-5H-benzo[6,7]cyclohepta[1,2-c]pyridazine
3-Chloro-6,7-dihydro-5H-benzo[6,7]cyclohepta[1,2-c]pyridazine
Formel: C₁₃H₁₁ClN₂
Molekulargewicht: 230,693 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06801335
CAS-Nummer: 25823-53-4