3-Amino-6-(4-methoxyphenyl)pyridazine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-(4-Methoxyphenyl)pyridazin-3-amine
OR14971-100MG
APOSOR14971-100MGEA
21.9
EUR
APOSOR14971-100MG
3-Amino-6-(4-methoxyphenyl)pyridazine
3-Amino-6-(4-methoxyphenyl)pyridazine
Formel:
C₁₁H₁₁N₃O Molekulargewicht: 201.225 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06801353 CAS-Nummer: 4776-87-8 |