1,3-Bis[(dimethylamino)methylene]thiourea
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR15284-5GEA 415 EUR
APOSOR15284-5G APOSOR15284-1G
1,3-Bis[(dimethylamino)methylene]thiourea
1,3-Bis[(dimethylamino)methylene]thiourea
Formel: C₇H₁₄N₄S
Molekulargewicht: 186,278 g/mol
Schmelzpunkt: 187…189 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00173502
CAS-Nummer: 96818-59-6