Naphth-1-ylglyoxal hydrate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR1617-100MGEA 90.2 EUR
APOSOR1617-100MG
Naphth-1-ylglyoxal hydrate 95%
Naphth-1-ylglyoxal hydrate
Formel: C₁₂H₈O₂·H₂O
Molekulargewicht: 202,206 g/mol
Siedepunkt: 401 °C (760 mm Hg)
Flammpunkt: 196 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08705867
CAS-Nummer: 16208-20-1