Methyl 3-amino-6-iodobenzothiophene-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR183429-1GEA
401
EUR
APOSOR183429-1G
APOSOR183429-250MG
Methyl 3-amino-6-iodobenzothiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-6-iodobenzothiophene-2-carboxylate
Formel:
C₁₀H₈INO₂S Molekulargewicht: 333,145 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD29163658 CAS-Nummer: 2089966-09-4 |