2-(4-Nitrophenyl)cyclooctan-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR340129-100MGEA
626
EUR
APOSOR340129-100MG
2-(4-Nitrophenyl)cyclooctan-1-one
2-(4-Nitrophenyl)cyclooctan-1-one
Formel:
C₁₄H₁₇NO₃ Molekulargewicht: 247,29 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28154742 CAS-Nummer: 1451450-77-3 |