Methyl 2-(4-nitronapthalen-1-yl)-2-phenylacetate
APOSOR340140-100MGEA
0
EUR
APOSOR340140-100MG
Methyl 2-(4-nitronapthalen-1-yl)-2-phenylacetate
Methyl 2-(4-nitronapthalen-1-yl)-2-phenylacetate
Formel:
C₁₉H₁₅NO₄ Molekulargewicht: 321,327 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28154753 CAS-Nummer: 1980086-65-4 |