3-(4-Nitrophenyl)-indolin-2-one
APOSOR340154-100MGEA
0
EUR
APOSOR340154-100MG
3-(4-Nitrophenyl)-indolin-2-one
3-(4-Nitrophenyl)-indolin-2-one
Formel:
C₁₄H₁₀N₂O₃ Molekulargewicht: 254,241 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28154767 CAS-Nummer: 53497-60-2 |