2-(o-Tolyl)benzofuran
APOSOR340159-100MGEA
0
EUR
APOSOR340159-100MG
2-(o-Tolyl)benzofuran
2-(o-Tolyl)benzofuran
Formel:
C₁₅H₁₂O Molekulargewicht: 208,255 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28154770 CAS-Nummer: 65246-39-1 |