2-(p-Tolyl)benzofuran
APOSOR340160-100MGEA
0
EUR
APOSOR340160-100MG
2-(p-Tolyl)benzofuran
2-(p-Tolyl)benzofuran
Formel:
C₁₅H₁₂O Molekulargewicht: 208,255 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22989384 CAS-Nummer: 25664-48-6 |