2-(2,5-Dichlorophenyl)-benzofuran
APOSOR340165-100MGEA
0
EUR
APOSOR340165-100MG
2-(2,5-Dichlorophenyl)-benzofuran
2-(2,5-Dichlorophenyl)-benzofuran
Formel:
C₁₄H₈Cl₂O Molekulargewicht: 263,119 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28154773 CAS-Nummer: 65246-46-0 |