2-(2-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)ethyl)-3-ethylaziridine
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR340178-100MGEA
626
EUR
APOSOR340178-100MG
2-(2-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)ethyl)-3-ethylaziridine
2-(2-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)ethyl)-3-ethylaziridine
Formel:
C₁₂H₂₇NOSi Molekulargewicht: 229,434 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28154782 CAS-Nummer: 1534354-34-1 |