6,7-Dimethoxycoumarin

Lieferant: Apollo Scientific

APOSOR345015-5GEA 698 EUR
APOSOR345015-5G APOSOR345015-1G
6,7-Dimethoxycoumarin
6,7-Dimethoxycoumarin
Formel: C₁₁H₁₀O₄
Molekulargewicht: 206,195 g/mol
Schmelzpunkt: 143…145 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006871
CAS-Nummer: 120-08-1
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR