2-Hydroxy-3,5-dibromo-4-methylpyridine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR345147-1GEA
104
EUR
APOSOR345147-1G
2-Hydroxy-3,5-dibromo-4-methylpyridine 95+%
2-Hydroxy-3,5-dibromo-4-methylpyridine
Formel:
C₆H₅Br₂NO Molekulargewicht: 266,918 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06254604 CAS-Nummer: 89581-53-3 |