2-Chloro-5-methoxypyridine 98%
APOSOR345253-1GEA
0
EUR
APOSOR345253-1G
APOSOR345253-5G
2-Chloro-5-methoxypyridine 98%
2-Chloro-5-methoxypyridine
Formel:
C₆H₆ClNO Molekulargewicht: 143,571 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06659513 CAS-Nummer: 139585-48-1 |