2-Nitropyridine-3-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR345320-1GEA 96 EUR
APOSOR345320-1G
2-Nitropyridine-3-carboxylic acid 97%
2-Nitropyridine-3-carboxylic acid
Formel: C₆H₄N₂O₄
Molekulargewicht: 168,107 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04114130
CAS-Nummer: 33225-72-8