3-Bromo-2-hydroxy-5-iodopyridine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR345385-1GEA
311
EUR
APOSOR345385-1G
3-Bromo-2-hydroxy-5-iodopyridine 95+%
3-Bromo-2-hydroxy-5-iodopyridine
Formel:
C₅H₃BrINO Molekulargewicht: 299,892 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11044276 CAS-Nummer: 637348-81-3 |