3-Bromo-5-chloro-2-iodopyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR345417-250MGEA
80
EUR
APOSOR345417-250MG
3-Bromo-5-chloro-2-iodopyridine 97%
3-Bromo-5-chloro-2-iodopyridine
Formel:
C₅H₂BrClIN Molekulargewicht: 318,338 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11847354 CAS-Nummer: 823221-97-2 |