4-Chloro-6-methyl-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR345713-1GEA
187
EUR
APOSOR345713-1G
4-Chloro-6-methyl-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbonitrile
4-Chloro-6-methyl-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbonitrile
Formel:
C₇H₆ClN₃S Molekulargewicht: 199,661 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28134480 CAS-Nummer: 1208170-17-5 |