1,2-Thiazinan-3-one 1,1-dioxide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR3458-1GEA 0 EUR
APOSOR3458-1G APOSOR3458-250MG APOSOR3458-100MG
1,2-Thiazinan-3-one 1,1-dioxide 97%
1,2-Thiazinan-3-one 1,1-dioxide
Formel: C₄H₇NO₃S
Molekulargewicht: 149,168 g/mol
Schmelzpunkt: 150…152 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08689509
CAS-Nummer: 913836-20-1