1-(2-Bromobenzoyl)pyrrolidine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR3460-1GEA
118
EUR
APOSOR3460-1G
APOSOR3460-5G
1-(2-Bromobenzoyl)pyrrolidine 98%
1-(2-Bromobenzoyl)pyrrolidine
Formel:
C₁₁H₁₂BrNO Molekulargewicht: 254,123 g/mol Siedepunkt: 240…245 °C (75 mm Hg) Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00590304 CAS-Nummer: 124461-27-4 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...