Ethyl 2-(2-bromobenzyl)thiazole-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR346068-1GEA
317
EUR
APOSOR346068-1G
Ethyl 2-(2-bromobenzyl)thiazole-4-carboxylate
Ethyl 2-(2-bromobenzyl)thiazole-4-carboxylate
Formel:
C₁₃H₁₂BrNO₂S Molekulargewicht: 326,209 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD20526238 CAS-Nummer: 1351479-04-3 |