3-Methyl-isothiazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR346143-1GEA 698 EUR
APOSOR346143-1G APOSOR346143-5G
3-Methyl-isothiazole
3-Methyl-isothiazole
Formel: C₄H₅NS
Molekulargewicht: 99,154 g/mol
Siedepunkt: 130…133 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00955579
CAS-Nummer: 693-92-5
UN-Nummer: 1993
ADR: 3,III