5-Hydroxy-1H-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR346230-1GEA 64 EUR
APOSOR346230-5G APOSOR346230-1G
5-Hydroxy-1H-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester
5-Hydroxy-1H-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester
Formel: C₆H₈N₂O₃
Molekulargewicht: 156,139 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09263987
CAS-Nummer: 85230-37-1