4-Cyclopropyl-[1,2,3]thiadiazole-5-carboxylic acid methyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR346233-500MGEA
0
EUR
APOSOR346233-500MG
APOSOR346233-1G
4-Cyclopropyl-[1,2,3]thiadiazole-5-carboxylic acid methyl ester
4-Cyclopropyl-[1,2,3]thiadiazole-5-carboxylic acid methyl ester
Formel:
C₇H₈N₂O₂S Molekulargewicht: 184,216 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD19981415 CAS-Nummer: 183303-75-5 |