4-[4-(1,3-Dioxo-1,3-dihydro-isoindol-2-yl)-butyl]-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR346283-1GEA
286
EUR
APOSOR346283-1G
4-[4-(1,3-Dioxo-1,3-dihydro-isoindol-2-yl)-butyl]-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
4-[4-(1,3-Dioxo-1,3-dihydro-isoindol-2-yl)-butyl]-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formel:
C₂₁H₂₉N₃O₄ Molekulargewicht: 387,473 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD19981496 CAS-Nummer: 745048-06-0 |