4-Thiophen-3-yl-but-3-en-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR346289-1GEA 201 EUR
APOSOR346289-1G
4-Thiophen-3-yl-but-3-en-2-one
4-Thiophen-3-yl-but-3-en-2-one
Formel: C₈H₈OS
Molekulargewicht: 152,214 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20286588
CAS-Nummer: 123293-62-9