3-Methyl-isothiazole-5-sulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR346292-1GEA
412
EUR
APOSOR346292-1G
APOSOR346292-500MG
3-Methyl-isothiazole-5-sulphonyl chloride
3-Methyl-isothiazole-5-sulphonyl chloride
Formel:
C₄H₄ClNO₂S₂ Molekulargewicht: 197,663 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD21362487 CAS-Nummer: 1355334-86-9 |