3,5-Dihydroxy-[1,2,4]triazine-6-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR346340-1GEA
168
EUR
APOSOR346340-1G
3,5-Dihydroxy-[1,2,4]triazine-6-carboxylic acid
3,5-Dihydroxy-[1,2,4]triazine-6-carboxylic acid
Formel:
C₄H₃N₃O₄ Molekulargewicht: 157,084 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD20542230 CAS-Nummer: 13924-15-7 |