(5-Ethylsulphanyl-[1,3,4]oxadiazol-2-ylmethyl)-carbamic acid tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR346349-1GEA 296 EUR
APOSOR346349-1G
(5-Ethylsulphanyl-[1,3,4]oxadiazol-2-ylmethyl)-carbamic acid tert-butyl ester
(5-Ethylsulphanyl-[1,3,4]oxadiazol-2-ylmethyl)-carbamic acid tert-butyl ester
Formel: C₁₀H₁₇N₃O₃S
Molekulargewicht: 259,325 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00436038
CAS-Nummer: 914216-58-3