3-Chloro-6-phenyl-pyridazine-4-carbonitrile
APOSOR346374-1GEA
0
EUR
APOSOR346374-1G
3-Chloro-6-phenyl-pyridazine-4-carbonitrile
3-Chloro-6-phenyl-pyridazine-4-carbonitrile
Formel:
C₁₁H₆ClN₃ Molekulargewicht: 215,638 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00974782 CAS-Nummer: 94011-64-0 |