3-(Chloromethyl)-5-(4-chlorophenyl)-[1,2,4]oxadiazole 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR346376-1GEA
265
EUR
APOSOR346376-1G
3-(Chloromethyl)-5-(4-chlorophenyl)-[1,2,4]oxadiazole 95+%
3-(Chloromethyl)-5-(4-chlorophenyl)-[1,2,4]oxadiazole
Formel:
C₉H₆Cl₂N₂O Molekulargewicht: 229,063 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01809086 CAS-Nummer: 73217-30-8 |