1-(3-Chlorophenyl)-1H-pyrazole 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR346395-5GEA 580 EUR
APOSOR346395-5G APOSOR346395-1G
1-(3-Chlorophenyl)-1H-pyrazole 95+%
1-(3-Chlorophenyl)-1H-pyrazole
Formel: C₉H₇ClN₂
Molekulargewicht: 178,618 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11845709
CAS-Nummer: 57211-65-1