(Z)-3-Amino-3-(4-bromophenyl)acrylonitrile 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR346417-1GEA 201 EUR
APOSOR346417-1G APOSOR346417-5G
(Z)-3-Amino-3-(4-bromophenyl)acrylonitrile 95+%
(Z)-3-Amino-3-(4-bromophenyl)acrylonitrile
Formel: C₉H₇BrN₂
Molekulargewicht: 223,069 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12026370
CAS-Nummer: 71682-87-6