5-(3-Chlorophenyl)-3-methylisoxazole-4-carboxaldehyde 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR346423-1GEA
286
EUR
APOSOR346423-1G
5-(3-Chlorophenyl)-3-methylisoxazole-4-carboxaldehyde 95+%
5-(3-Chlorophenyl)-3-methylisoxazole-4-carboxaldehyde
Formel:
C₁₁H₈ClNO₂ Molekulargewicht: 221,64 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD15142856 CAS-Nummer: 1208081-72-4 |